Der Nadelwaschzyklus wäscht die Nadel, um Probenreste von der Nadel zu entfernen. Dies kann Teil der Probensequenz sein oder manuell durchgeführt werden. Dieser Abschnitt beschreibt, wie Sie einen Nadel-Waschzyklus manuell auslösen, und damit die Systemleistung und die Workflow-Abfolge optimieren.
Wann
  • Austauschen der Nadel-Waschflüssigkeit
  • Tauschen der Waschschläuche
  • Regelmäßige und vorbeugende Wartungsarbeiten für das Nadel-Waschsystem
Vorbereitungen
Beachten Sie die Hinweise zum Waschen der Nadel unter Füllen der Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit.
Gehen Sie wie folgt vor
So starten Sie das Waschen des Nadeläußeren:
Drücken Sie die Taste WASH auf der Tastatur.
Dies startet einen Waschzyklus des Nadeläußeren, in dem die Nadel von außen im Waschport gewaschen wird.
So starten Sie das Waschen des Nadelinneren und -äußeren manuell:
Führen Sie auf dem Vanquish User Interface folgendes Skript aus: B03 - System reinigen
Das System wäscht daraufhin das Äußere sowie das Innere der Nadel.
Nachdem der Nadel-Waschzyklus abgeschlossen wurde, fährt die Nadel zurück zum Nadelsitz.