Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Kopf der Dosiereinheit |
2 | Befestigungsschrauben |
3 | Hinterspülauslass |
4 | Kapillare zum Drucksensor |
5 | Kapillare zum Injektionsventil |
6 | Hinterspüleinlass |
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Kopf der Dosiereinheit |
2 | Befestigungsschrauben |
3 | Hinterspülauslass |
4 | Kapillare zum Drucksensor |
5 | Kapillare zum Injektionsventil |
6 | Hinterspüleinlass |