Tauschen Sie die beiden Schläuche zwischen den Auslass-Ports des Degasers in der Pumpe und den Einlass-Ports am Umschaltventil des Autosamplers wie nachfolgend beschrieben.
Wann
Waschschlauch ist verstopft oder beschädigt
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
  • Frische Nadel-Waschflüssigkeit
  • Ersatz-Waschschläuche
Vorbereitungen
  1. Bereiten Sie eine frische Nadel-Waschflüssigkeit vor.
  1. Entleeren Sie das Nadel-Waschsystem:
  1. Schrauben Sie die Deckel der Behälter für die Nadelwaschflüssigkeit ab.
  2. Entfernen Sie die Waschschläuche (Beschriftung W und S) zusammen mit dem Deckel aus den Behältern.
  3. Führen Sie die Waschschläuche in einen Abfallbehälter, um die Schläuche zu entleeren.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Entfernen Sie die Schlauchführung von den Waschschläuchen.
  2. Entfernen Sie die Schläuche vom Umschaltventil des Autosamplers.
  3. Entfernen Sie die Schläuche vom Auslass-Port des Degasers.
  4. Schließen Sie die Ersatz-Waschschläuche an die Auslass-Ports des Degasers an.
  5. Schließen Sie die Waschschläuche an das Umschaltventil des Autosamplers an.
  6. Befüllen Sie die Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit mit frischer Nadel-Waschflüssigkeit und setzen Sie das Nadel-Waschsystem wieder in Betrieb. Siehe Füllen der Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit.