Tauschen Sie die beiden Schläuche zwischen den Behältern für Nadel-Waschflüssigkeit und den Einlass-Ports des Degasers in der Pumpe wie nachfolgend beschrieben.
Wann
Waschschlauch vom Behälter zum Degaser ist verstopft oder beschädigt
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
  • Frische Nadel-Waschflüssigkeit
  • Ersatz-Waschschläuche mit Beschriftung W (grün) und S (rot)
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider (optional)
TIPP
Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.
Vorbereitungen
  1. Bereiten Sie eine frische Nadel-Waschflüssigkeit vor.
  1. Entleeren Sie das Nadel-Waschsystem:
  1. Schrauben Sie die Deckel der Behälter für die Nadelwaschflüssigkeit ab.
  2. Entfernen Sie die Waschschläuche (Beschriftung W und S) zusammen mit dem Deckel aus den Behältern.
  3. Führen Sie die Waschschläuche in einen Abfallbehälter, um die Schläuche zu entleeren.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Entfernen Sie die Schlauchführung von den Waschschläuchen.
  2. Ziehen Sie die Schläuche aus den Deckeln der Behälter.
  3. Entfernen Sie die Waschschläuche vom Degaser.
  4. Schließen Sie die Ersatz-Waschschläuche an die Einlass-Ports des Degasers an.
2431
Abbildung: Degaser-Eingang und Auslass-Ports an der Pumpe
Nr.
Beschreibung
1
Einlass für Waschschlauch mit Beschriftung W (grün) zum Behälter
2
Einlass für Waschschlauch mit Beschriftung S (rot) zum Behälter
3
Auslass für Waschschlauch mit Beschriftung S (rot) zum Autosampler
4
Auslass für Waschschlauch mit Beschriftung W (grün) zum Autosampler
  1. Führen Sie die Waschschläuche vom Autosampler durch die Schlauchführungen im Autosampler und allen Modulen, die sich über dem Autosampler im Systemturm befinden, zum Solvent Rack.
  2. Führen Sie die Waschschläuche durch das Führungsloch im Solvent Rack und drücken Sie sie in eine oder mehrere Schlauchführungen.
Führungsloch und Schlauchführungen im Solvent Rack
Abbildung: Führungsloch und Schlauchführungen im Solvent Rack
Nr.
Beschreibung
A
Führungsloch (Solvent Rack)
1-4
Schlauchführungen
  1. Führen Sie jeden Waschschlauch durch eine Schlauchführung.
  2. Führen Sie jeden Waschschlauch durch eine Öffnung im Deckel eines der Behälter. Die Schlauchführung verhindert, dass der Lösungsmittelschlauch im Behälter verrutscht.
  3. Verschließen Sie die Öffnungen in den Behälterdeckeln mit den Verschlusskappen.
  4. Schieben Sie einen Filterhalter mit Adapter auf jeden Waschschlauch.
  1. Befüllen Sie die Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit mit frischer Nadel-Waschflüssigkeit und setzen Sie das Nadel-Waschsystem wieder in Betrieb. Siehe Füllen der Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit.