Allgemeine Vorbereitungen
Führen Sie das Skript aus: B05 - Außerbetriebnahme (langfristig) mit dem folgenden Parameter: Zu entfernendes Modul = Säulenthermostat.
Um besser an alle Systemkomponenten zu kommen, entsperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln. So können Sie den Systemsockel etwas auf dem Arbeitstisch verschieben. Siehe Entsperren des Systemsockels.
Schieben Sie den Systemturm in eine geeignete Position.
Außerbetriebnahme
Schalten Sie alle Module über ihren Hauptnetzschalter aus. Das Drücken des System-Ein- /Ausschalters reicht nicht aus, um die Geräte vollständig auszuschalten.
Ziehen Sie den Netzstecker.
Entfernen Sie alle Signalkabel zu anderen Geräten.
Flussverbindungen
Entfernen Sie alle Flussverbindungen zu anderen Systemmodulen.
Versehen Sie offene Schaltventilöffnungen mit Verschlussfittingen.
ACHTUNG
Flussverbindungen und Kapillaranschlüsse sind äußerst empfindlich gegen Verunreinigungen. Staub und Verschmutzungen können diese Anschlüsse verunreinigen.
Optionales Zubehör
Entfernen Sie die Säule gemäß der Anweisungen in Installieren von Säulen im Säulenthermostaten in umgekehrter Reihenfolge.
Entfernen Sie den Vorheizer, falls installiert (siehe Tauschen des passiven Vorheizers).
Entfernen Sie die Schaltventile (siehe Tauschen des Vanquish-Schaltventils oder Tauschen des VICI-Schaltventils).
Reinigen
Kontrollieren Sie die Leckage-Wanne und den Drainage-Ablauf. Tritt Flüssigkeit aus, saugen Sie die Flüssigkeit mit einem Tuch auf.