Allgemeine Vorbereitungen
Führen Sie das Skript aus: B05 - Außerbetriebnahme (langfristig) mit dem folgenden Parameter: Zu entfernendes Modul = Pumpe.
Um besser an alle Systemkomponenten zu kommen, entsperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln. So können Sie den Systemsockel etwas auf dem Arbeitstisch verschieben. Siehe Entsperren des Systemsockels.
Schieben Sie den Systemturm in eine geeignete Position.
Außerbetriebnahme
Schalten Sie alle Module über ihren Hauptnetzschalter aus. Das Drücken des System-Ein- /Ausschalters reicht nicht aus, um die Geräte vollständig auszuschalten.
Ziehen Sie den Netzstecker.
Entfernen Sie alle Signalkabel zu anderen Geräten.
Flussverbindungen
Entfernen Sie alle Flussverbindungen zu anderen Systemmodulen:
Hinterspülpumpen-Einlassschlauch vom Peristaltikschlauch an der Hinterspülpumpe
Schläuche für das Waschen der Nadel (mit Beschriftung W und S) von den Degaser-Ports
Kapillare zum Autosampler vom Pumpenausgang
Lösungsmittelschläuche von den Pumpeneingängen
ACHTUNG
Flussverbindungen und Kapillaranschlüsse sind äußerst empfindlich gegen Verunreinigungen. Staub und Verschmutzungen können diese Anschlüsse verunreinigen.