Allgemeine Vorbereitungen
Nehmen Sie die Probenhalter und -gefäße aus dem Probenraum.
Führen Sie das Skript aus: B05 - Außerbetriebnahme (langfristig) mit dem folgenden Parameter: Zu entfernendes Modul = Autosampler.
Soweit noch nicht geschehen, sichern Sie die Nadeleinheit (siehe Sichern der Nadeleinheit).
Um besser an alle Systemkomponenten zu kommen, entsperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln. So können Sie den Systemsockel etwas auf dem Arbeitstisch verschieben. Siehe Entsperren des Systemsockels.
Schieben Sie den Systemturm in eine geeignete Position.
Außerbetriebnahme
Schalten Sie alle Module über ihren Hauptnetzschalter aus. Das Drücken des System-Ein- /Ausschalters reicht nicht aus, um die Geräte vollständig auszuschalten.
Ziehen Sie den Netzstecker.
Entfernen Sie alle Signalkabel zu anderen Geräten.
Flussverbindungen
Entfernen Sie alle Flussverbindungen zu anderen Systemmodulen und zu den Behältern:
Hinterspülschlauch und Einlassschlauch der Hinterspülpumpe.
Verbinden Sie die Schläuche, die am Kopf der Dosiereinheit angeschlossen bleiben, mit einem Schlauchverbinder.Nadel-Waschschläuche
Kapillare von der Pumpe
Kapillare zum Säulenthermostat, falls angeschlossen
ACHTUNG
Flussverbindungen und Kapillaranschlüsse sind äußerst empfindlich gegen Verunreinigungen. Staub und Verschmutzungen können diese Anschlüsse verunreinigen.
Reinigen
Wenn im Probenraum Kondensation oder verschüttete Proben vorhanden sind, reinigen und dekontaminieren Sie den Probenraum.
Kontrollieren Sie die Leckage-Wannen auf Flüssigkeiten hin. Tritt Flüssigkeit aus, saugen Sie die Flüssigkeit mit einem Tuch auf.