Um eine Kommunikationsverbindung zwischen dem System und einem Geräte-LAN herzustellen, das aus dem Chromatographie-Datensystem und einem anderen Gerät besteht, zum Beispiel einem Massenspektrometer, müssen Sie das System in das Geräte-LAN integrieren. Das Vanquish User Interface bietet zwei Konnektivitätsoptionen:
  • Über eine benutzerdefinierte IP-Adresse
    Wird zum Beispiel benötigt, wenn ein Gerät innerhalb eines Geräte-LANs eine benutzerdefinierte IP-Adresse besitzt.
  • Über das Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
Voraussetzungen
  • Sie haben den System Controller mit dem Datensystemrechner verbunden.
  • Sie haben auf dem Datensystemrechner, auf dem die Chromatographie-Software installiert ist, ein Geräte-LAN eingerichtet.
  • Nur bei benutzerdefinierten IP-Adressen: Sie kennen den IP-Adressbereich und die Netzmaske des Geräte-LANs.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Öffnen Sie das Einstellungsfenster auf dem Display.
  2. Wählen Sie den Bereich Konnektivität.
  3. Wählen Sie eine der Konnektivitätsoptionen aus.
  4. Wenn Sie Benutzerdefiniert ausgewählt haben:
  1. Geben Sie die Netzmaske des Geräte-LANs ein.
  2. Geben Sie eine einzigartige IP-Adresse des System Controllers innerhalb Ihres Geräte-LANs ein.
  1. Wählen Sie Anwenden aus.