Wann
Je nach Art des Problems kann es erforderlich sein, Nadelsitz und Nadeleinheit zusammen oder getrennt zu tauschen.
Wann
Abhilfe
Nadelsitz ist verstopft
1. Führen Sie das Skript aus: C21 - Nadeleinheit und Nadelsitz reinigen oder tauschen
2. Wenn das Skript die Blockierung nicht entfernt:
Tauschen Sie den Nadelsitz, siehe Tauschen des Nadelsitzes.
3. Überprüfen Sie die Nadeleinheit auf Schäden.
Nadelsitz ist undicht
1. Ziehen Sie den Nadelsitz mit dem Drehmoment-Schraubendreher mit Nadelsitz-Steckaufsatz fest. Siehe auch Prüfen der Autosampler-Ventile auf Dichtigkeit.
Wenn der Nadelsitz immer noch undicht ist:
Tauschen Sie Nadelsitz und Nadeleinheit zusammen.
2. Tauschen Sie den Nadelsitz, siehe Tauschen des Nadelsitzes.
3. Tauschen Sie die Nadeleinheit, siehe Tauschen der Nadeleinheit.
Nadel ist beschädigt
Tauschen Sie Nadelsitz und Nadeleinheit zusammen:
1. Tauschen Sie den Nadelsitz, siehe Tauschen des Nadelsitzes.
2. Tauschen Sie die Nadeleinheit, siehe Tauschen der Nadeleinheit.
Erforderliche Teile
  • Nadeleinheit
  • Nadelsitz
Erforderliche Werkzeuge
  • Schraubendreher, Torx T10
  • Drehmoment-Schraubendreher mit Nadelsitz-Steckaufsatz
21
Abbildung: Werkzeug, um den Nadelsitz anzuziehen
Nr.
Beschreibung
1
Nadelsitz-Steckaufsatz
2
Basis des Drehmoment-Schraubendrehers
TIPP
Es ist möglich, ein Skript auszuführen, um Schritt-für-Schritt-Anweisungen direkt am Gerät zu erhalten. Für weitere Informationen führen Sie das Skript aus: C21 - Nadeleinheit und Nadelsitz reinigen oder tauschen.