Die folgenden Symbole erscheinen in der Navigationsleiste.
Symbol | Beschreibung |
|---|---|
Startfenster Erlaubt den Zugriff auf die Funktionsparameter aller Systemmodule, die über die System-Interlink-Schnittstelle an den System Controller angeschlossen sind. Weitere Informationen finden Sie unter Startfenster. | |
Skriptfenster Beinhaltet automatisierte Skripte. Weitere Informationen finden Sie unter Skriptfenster. | |
Benachrichtigungsfenster Speichert alle Warnungen und Fehler der Systemmodule und des System Controllers seit dem letzten Booten des System Controllers Weitere Informationen finden Sie unter Meldungen. | |
Einstellungsfenster Weitere Informationen finden Sie unter Einstellungsfenster. | |
Informationsfenster Zeigt verschiedene Informationen an, zum Beispiel, alle angeschlossenen Systemmodule und ihre Seriennummern | |
Online-Plot-Fenster (verfügbar im Startfenster) Öffnet ein Dialogfeld, das die verbundenen Module in der oberen Hälfte und die dazugehörigen physikalischen Werte in der unteren Hälfte anzeigt. Das Diagramm wird kontinuierlich aktualisiert und zeigt das Signal der letzten 10 Minuten an. | |
Filter (nur verfügbar im Skriptfenster und im Benachrichtigungsfenster) Ermöglicht zum Beispiel das Filtern nach einem Systemmodul. |