Erforderliche Teile und Werkzeuge
Wenn die Probenschleife getauscht werden soll: Ersatz-Probenschleife
Schraubendreher, Torx T10
Drehmoment-Schraubendreher mit Verlängerung und Viper-Steckaufsatz
Gehen Sie wie folgt vor
Entfernen Sie die Schutzkappe vom unteren Probenschleifen-Fitting und schließen Sie die Probenschleife an das Injektionsventil an. Weitere Informationen zu den Anschlüssen finden Sie unter Anschlussbelegung der Autosampler-Ventile.
Entfernen Sie die Kappe vom oberen Probenschleifen-Fitting und schließen Sie die Probenschleife an die Nadeleinheit an.
Hängen Sie die Probenschleifen-Platte am Halter für die Probenschleifen-Einheit ein:
- Hängen Sie die Schrauben-Aussparung in der Probenschleifen-Platte an die Befestigungsschraube. Achten Sie darauf, dass die Schraube gelockert ist.
- Richten Sie die längliche Aussparung in der Platte an der Halterung aus.
Führen Sie das Probenschleifen-Fitting in die Nadeleinheit und schrauben Sie es ein.
Vergewissern Sie sich, dass die Kapillare von der Nadeleinheit wegführend so ausgerichtet ist, dass die Kapillare aus dem Stecker auf 5 Uhr zeigt.Ziehen Sie das Probenschleifen-Fitting an der Nadeleinheit mit dem Drehmoment-Schraubendreher fest. Nach dem Festziehen sollte die Kapillare auf 6 Uhr zeigen.
Ziehen Sie die Befestigungsschraube für die Probenschleifen-Platte mit dem Schraubendreher fest.
Führen Sie die Kapillare, die zum Injektionsventil führt, durch die Halterung der Isolierabdeckung.