Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T10
Vorbereitungen
  1. Fahren Sie die Nadeleinheit in die Service-Position.
  2. Entfernen Sie die Isolierabdeckung.
  3. Sichern Sie die Nadeleinheit.
  4. Schalten Sie den Autosampler über den Hauptnetzschalter aus.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Lösen Sie mit dem Schraubendreher leicht die Befestigungsschraube. Die Schraube kann locker am Halter der Probenschleifeneinheit angeschraubt bleiben.
  2. Entfernen Sie das Probenschleifen-Fitting von der Nadeleinheit. Verwenden Sie zum leichteren Entfernen den Drehmoment-Schraubendreher mit Viper-Steckaufsatz.
  3. Entfernen Sie das Probenschleifen-Fitting vom Injektionsventil.
  4. Drücken Sie die Probenschleifeneinheit leicht nach oben, sodass die Befestigungsschraube in die große Öffnung der Probenschleifen-Platte passt. Entfernen Sie die Probenschleifeneinheit von der Nadeleinheit.
  5. Abbildung: Entfernen der Probenschleife
  6. Wenn die Probenschleife wieder eingebaut werden soll:
    Schützen Sie offene Probenschleifen-Fittinge mit einer Schutzkappe.