Wann
Probenschleife ist verstopft oder beschädigt
Anderes Probenschleifenvolumen benötigt
Erforderliche Teile
Ersatz-Probenschleife oder Probenschleife einer anderen Größe
Gehen Sie wie folgt vor
Entfernen Sie die Probenschleife.
Bauen Sie die Ersatz-Probenschleife ein.
Schließen Sie die Tauschprozedur ab und wählen Sie die entsprechende Probenschleife im Chromatographie-Datensystem aus.
TIPP
Für die Probenschleife steht auch ein Skript zur Verfügung, dass Sie durch die Wartung führt. Wenn Sie Hilfe benötigen, führen Sie das Skript aus: A07 - Probenschleife ändern.