Wenn die Firmware eines Systemmoduls einen Fehlerzustand erkennt, erscheint eine Meldung im Vanquish User Interface und im Chromatographie-Datensystem. Die Tabellen in diesem Abschnitt führen die am häufigsten beobachteten Meldungen für jedes Systemmodul auf und leisten Hilfe bei der Fehlersuche und Fehlerbehebung.
Jede Meldung besteht aus einer Code-Nummer und einem Text. Die Code-Nummer ist das eindeutige Identifizierungszeichen, während sich die Formulierung des Textes verändern kann. Um die Ursache eines Problems weiter einzugrenzen, prüfen Sie, ob das Chromatographie-Datensystem zusätzliche Informationen zu einer bestimmten Meldung gibt.
Wenn Sie einen Code nicht finden können, prüfen Sie den Text der Meldung. Die beiden Meldungen "Unexpected module behavior" und "Module malfunction detected" können verschiedenen Codes zugewiesen sein.
TIPP
Wenn Sie die Störung nicht entsprechend der Anweisungen in dieser Anleitung beheben können oder wenn ein Code oder eine Meldung erscheint, die nicht in der Tabelle aufgeführt ist, notieren Sie den Code und den Wortlaut der Meldung und wenden Sie sich an uns. Siehe dazu Kontaktinformationen am Anfang dieser Betriebsanleitung.