Beachten Sie die folgenden Informationen und Hinweise zum Betrieb des Systems.
So verbessern Sie die Leistung des Systems
Waschen Sie die Nadel von innen und außen, um Verschleppung zu reduzieren. Das Waschen der Nadel stellt sicher, dass die Nadel ordnungsgemäß von jeglichen Probenresten gereinigt wird.
Halten Sie während des Betriebs die Tür des Säulenthermostaten geschlossen.
Vermeiden Sie das Trockenschalten der Ventile bei abgeschaltetem Pumpenfluss. Dadurch kann das Ventil beschädigt werden.
Betreiben Sie die Pumpe nicht mit einer trockenen Hinterspülung.
Beachten Sie die allgemeinen Richtlinien und Empfehlungen zur Verwendung von Lösungsmitteln und Additiven im System. Siehe Informationen zu Lösungsmitteln und Additiven.
Hinweise zur Probenbearbeitung
Beachten Sie beim Betrieb des Autosamplers Folgendes:
TIPP
Autosamplertüren während der Probenbearbeitung geschlossen halten