In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Meldungen mit den Code-Nummern 2000 bis 2999. Diese Meldungen sind spezifisch für den Säulenthermostaten.
Die Tabelle führt die am häufigsten beobachteten Meldungen für den Säulenthermostaten auf.
Meldung und Code | Beschreibung und Abhilfe |
|---|---|
| Unerwartetes Modulverhalten. xx = zwei- bis vierstellige Code-Nummer Wenn die Meldung erscheint, notieren Sie den Code der Meldung und schalten Sie das Gerät aus. Warten Sie 5 Sekunden und schalten Sie das Gerät wieder ein. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn die Meldung erneut erscheint. |
| Fehlfunktion des Moduls erkannt. xx = zwei- bis vierstellige Code-Nummer Wenn die Meldung erscheint, notieren Sie den Code der Meldung. Schalten Sie das Gerät aus und wenden Sie sich an den Kundendienst. |
| Falscher rechter Ventilkopf installiert. Prüfen Sie, dass der konfigurierte Ventilkopf und der installierte Ventilkopf übereinstimmen. |
| Falscher linker Ventilkopf installiert. Prüfen Sie, dass der konfigurierte Ventilkopf und der installierte Ventilkopf übereinstimmen. |
| Positionsfehler des rechten Ventils.
|
| Positionsfehler des linken Ventils.
|