Bei geschlossenen Gerätetüren geben die LED-Statusleisten an der Vorderseite des Moduls Auskunft. Ist das System im Chromatographie-Datensystem verbunden, zeigt die LED-Leiste gegebenenfalls weniger Informationen an.
Autosampler
LED-Leiste | Beschreibung |
|---|---|
Aus (dunkel) | Das Modul ist ausgeschaltet. |
Gedimmt | Die Modultüren sind geöffnet. |
Gelb, langsam blinkend | Das Modul ist eingeschaltet oder äquilibriert, aber das System ist nicht im Chromatographie-Datensystem verbunden. |
Gelb | Das System ist im Chromatographie-Datensystem verbunden, aber das Modul ist nicht äquilibriert. |
Grün, blinkend | Das Modul äquilibriert. Wenn Sie die Probenraum-Thermostatisierung nutzen, zeigt diese Farbe an, dass die Temperatur für die Thermostatisierung noch nicht erreicht ist. |
Grün | Das System ist im Chromatographie-Datensystem verbunden und das Modul ist äquilibriert, aber es läuft keine Datenaufnahme. Wenn Sie die Probenraum-Thermostatisierung nutzen, zeigt diese Farbe an, dass die Temperatur für die Thermostatisierung erreicht ist. |
Blau, Lauflicht | Der Autosampler führt Vorbereitungen für die Injektion durch. Teile des Autosamplers sind in Bewegung. |
Blau | Das System ist im Chromatographie-Datensystem verbunden und eine Injektion oder Sequenz läuft, einschließlich Datenaufnahme. Oder: Ein Diagnosetest läuft. |
Rot | Ein Problem oder Fehler ist aufgetreten. Prüfen Sie die Meldung auf dem Benachrichtigungsfenster. Abhilfemaßnahmen finden Sie unter Fehlersuche. |
Pumpe
LED-Leiste | Beschreibung |
|---|---|
Aus (dunkel) | Das Modul ist ausgeschaltet. |
Gedimmt | Die Modultüren sind geöffnet. |
Gelb, langsam blinkend | Das Modul ist eingeschaltet oder äquilibriert, aber das System ist nicht im Chromatographie-Datensystem verbunden. |
Gelb | Das System ist im Chromatographie-Datensystem verbunden, aber das Modul ist nicht äquilibriert. Der Pumpenfluss ist aus. |
Grün, blinkend | Es läuft ein Spülzyklus. |
Grün | Das System ist im Chromatographie-Datensystem verbunden und das Modul ist äquilibriert, aber es läuft keine Datenaufnahme. Der Pumpenfluss ist an. |
Blau | Das System ist im Chromatographie-Datensystem verbunden und eine Injektion oder Sequenz läuft, einschließlich Datenaufnahme. Oder: Ein Diagnosetest läuft. |
Rot | Ein Problem oder Fehler ist aufgetreten. Prüfen Sie die Meldung auf dem Benachrichtigungsfenster. Abhilfemaßnahmen finden Sie unter Fehlersuche. |
Säulenthermostat
LED-Leiste | Beschreibung |
|---|---|
Aus (dunkel) | Das Modul ist ausgeschaltet. |
Gedimmt | Die Modultüren sind geöffnet. |
Gelb, langsam blinkend | Das Modul ist eingeschaltet oder äquilibriert, aber das System ist nicht im Chromatographie-Datensystem verbunden. |
Gelb | Das System ist im Chromatographie-Datensystem verbunden, aber das Modul ist nicht äquilibriert. |
Grün, blinkend | Das Modul äquilibriert. |
Grün | Das System ist im Chromatographie-Datensystem verbunden und das Modul ist äquilibriert, aber es läuft keine Datenaufnahme. |
Blau | Das System ist im Chromatographie-Datensystem verbunden und eine Injektion oder Sequenz läuft, einschließlich Datenaufnahme. Oder: Ein Diagnosetest läuft. |
Rot | Ein Problem oder Fehler ist aufgetreten. Prüfen Sie die Meldung auf dem Benachrichtigungsfenster. Abhilfemaßnahmen finden Sie unter Fehlersuche. |