Die Drainagepumpe (Peristaltikpumpe) im Autosampler entfernt jegliche Kondensationsflüssigkeit aus dem Probenraum, die gegebenenfalls während der Probenkühlung entsteht und führt sie durch einen separaten Drainage-Ablauf in den Abfall.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Hebel der Pumpe |
2 | Rotor der Drainagepumpe |
3 | Peristaltikschlauch |
4 | Schlauchhalterung |
5 | Kondensationsschlauch zum Probenraum |
6 | Ablaufschlauch zum Drainage-Ablauf |