Die Pumpe kann exakte Flussraten nur liefern, wenn das Lösungsmittel, das Sie verwenden möchten, kalibriert wurde. Kalibrierte Lösungsmittel können im Skript A01 - Typen der Pumpenlösungsmittel einstellen oder in der Kalibriertabelle der Lösungsmittel ausgewählt werden. Für die gängigsten Lösungsmitteltypen und Gemische wurde die Kalibrierung im Werk durchgeführt:
Wasser, 100%
Acetonitril, 100%
Gemisch aus Acetonitril und Wasser, 80:20 (v:v)
Gemisch aus Methanol und Wasser, 90:10 (v:v)
Wenn Sie andere Lösungsmittel verwenden möchten, kalibrieren Sie diese einmal, um sie der Konfiguration hinzuzufügen. Die Kalibrierung wird für einen Lösungsmitteltyp empfohlen, der > 5% (volumenbezogen) von einem der oben genannten Typen abweicht.
Beispiele
Beispiel 1
Lösungsmittel | Vorgehen | |
|---|---|---|
A | 98:2 (v:v), Wasser:Acetonitril plus 0,1% Ameisensäure | Verwenden Sie die Kalibrierdaten von 100% Wasser. |
B | 80:20 (v:v), Acetonitril:Wasser plus 0,1% Ameisensäure | Verwenden Sie die Kalibrierdaten von 80:20% Acetonitril. |
Beispiel 2
Lösungsmittel | Vorgehen | |
|---|---|---|
A | 95:5 (v:v), Wasser:Dimethylsulfoxid plus 0,1% Ameisensäure | Verwenden Sie die Kalibrierdaten von 100% Wasser. |
B | 75:20:5 (v:v:v), Acetonitril:Wasser:Dimethylsulfoxid plus 0,1% Ameisensäure | Verwenden Sie die Kalibrierdaten von 80:20% Acetonitril. |
Beispiel 3
Lösungsmittel | Vorgehen | |
|---|---|---|
A | 100% Wasser plus 0,1% Ameisensäure | Verwenden Sie die Kalibrierdaten von 100% Wasser. |
B | 90:10 (v:v), Acetonitril:Wasser plus 0,1% Ameisensäure | Kalibrierung ist erforderlich. Siehe weiter unten. |
Allgemeine Hinweise
Die Lösungsmittelkalibrierung erfolgt pro Kanal.
Wenn Sie ein Lösungsmittel in beiden Kanälen verwenden möchten, müssen Sie die Kalibrierung zweimal durchführen, um das Lösungsmittel für jeden Kanal separat zu kalibrieren.
Die eigentliche Kalibrierung ist automatisiert und läuft unbeaufsichtigt. Bevor Sie das Skript für die eigentliche Kalibrierung starten, müssen Sie die Pumpe für die Kalibrierung einrichten und konfigurieren und Benutzereingaben vornehmen. Zum Abschluss müssen Sie die ursprüngliche Kapillarkonfiguration der Pumpe wiederherstellen und alle Kapillaren und das System wieder entsprechend der Anwendung verbinden.
Kalibrierskripte führen Sie durch alle Schritte des Vorgangs.
Der eigentliche Kalibriervorgang dauert circa 100 Minuten. Planen Sie außerdem im Vorfeld 30 Minuten für die Vorbereitung des Kalibrieraufbaus ein und 30 Minuten danach für die Wiederherstellung der Betriebskonfiguration.
Erforderliche Teile und Utensilien
Lösungsmittel, geeignet zum Purgen, um schädliche Substanzen herauszuspülen
Lösungsmittel, das Sie kalibrieren möchten
Viper-Verschlussfittinge (3 Fittinge)
Gehen Sie wie folgt vor
Setzen Sie auf dem Skriptfenster den Filter auf Lösungsmittelkalibrierung.
Führen Sie die Skripte für die Lösungsmittelkalibrierung nacheinander aus und folgen Sie den Anweisungen.
Nachdem Sie die Betriebskonfiguration wieder hergestellt haben, testen Sie die Pumpe auf Dichtigkeit. Führen Sie das Skript aus: E04 - Detaillierter Dichtigkeitstest (Pumpe).
Ergebnisse der Kalibrierung
Kalibrierung erfolgreich: Das Lösungsmittel wird in der Kalibriertabelle hinterlegt und kann ausgewählt werden.
Während der Kalibrierung ist ein Fehler aufgetreten: Schließen Sie über die Kalibrierskripte entweder die Kalibrierung ab oder stellen Sie die Betriebskonfiguration wieder her.