VORSICHT
Schweres und unhandliches Gerät
Die System-Module sind zu schwer und zu unhandlich, um von nur einer Person sicher transportiert werden zu können. Um Verletzungen oder Schäden an den System-Modulen zu vermeiden, beachten Sie folgende Hinweise:
Erforderliche Werkzeuge
Schraubendreher, Torx T20
Vorbereitungen
Siehe Vorbereiten für das Entfernen des Autosamplers.
Entfernen des Moduleinschubs
Lösen Sie die vier Unverlierbarkeitsschrauben vorne links und vorne rechts am Gerät.
Drücken Sie alle Schläuche und Kapillaren, die sich im Schlauchkanal der Vanquish-Systemmodule befinden, in den Schlauchkanal hinein.
Greifen Sie den Moduleinschub am Mittelrahmen, wo sich das Türschloss befindet, und ziehen Sie das Modul circa 10 cm aus dem Gehäuse heraus.
ACHTUNG
Der Moduleinschub kann herunterfallen, wenn Sie ihn zu weit aus dem Gehäuse herausziehen.
Entfernen Sie den Moduleinschub aus dem Gehäuse. Für die folgenden Schritte sind mindestens zwei Personen erforderlich:
- Greifen Sie den Moduleinschub auf beiden Seiten von unten.
- Ziehen Sie den Moduleinschub von den Schienen nach vorn heraus.
- Stellen Sie den Moduleinschub auf eine saubere und stabile Oberfläche.