Mit Hilfe des Nadel-Waschsystems im Autosampler kann die Nadel von Innen und Außen gewaschen werden, um Probenreste von der Probennadel zu spülen. Die Nadel-Waschzyklen können Teil der Probensequenz sein oder manuell durchgeführt werden.
Die Komponenten des Nadel-Waschsystems innerhalb des Autosamplers sind bei Auslieferung vorinstalliert.
Waschen des Nadeläußeren
Das Nadel-Waschsystem für das Waschen des Nadeläußeren besitzt zwei Waschpumpen, die eine starke oder eine schwache Nadel-Waschflüssigkeit fördern können.
Das Waschen des Nadeläußeren kann automatisch nach dem Aufziehen der Probe oder manuell durchgeführt werden.
Waschen des Nadelinneren
Beim Waschen des Nadelinneren wird das Nadeläußere ebenfalls mitgewaschen. Um die Verschleppung niedrig zu halten, werden auch der Nadelsitz und die Probenschleife mit gewaschen. Zusätzlich zu den beiden Nadel-Waschpumpen für das Waschen des Nadeläußeren wird für das Waschen des Nadelinneren eine schwache Nadel-Waschflüssigkeit verwendet, die durch den Online-Degaser in der Pumpe geleitet wird.
2651347
Abbildung: Komponenten des Nadel-Waschsystems
Nr.
Beschreibung
1
Waschschlauch mit Beschriftung SWP (rot) vom Behälter für die starke Nadel-Waschflüssigkeit zum Einlass der Nadel-Waschpumpe, zum Waschen des Nadeläußeren und -inneren mit starker Waschflüssigkeit.
Waschschlauch mit Beschriftung WWP (grün) vom Behälter für die schwache Nadel-Waschflüssigkeit zum Einlass der Nadel-Waschpumpe, zum Waschen des Nadeläußeren und -inneren mit schwacher Waschflüssigkeit.
2
Waschschlauch mit Beschriftung S (rot) vom Behälter für die starke Nadel-Waschflüssigkeit zum Degaser-Eingang in der Pumpe, zum Purgen und für Prozeduren zur kurzzeitigen Außerbetriebnahme.
Waschschlauch mit Beschriftung W (grün) vom Behälter für die schwache Nadel-Waschflüssigkeit zum Degaser-Eingang in der Pumpe, zum Waschen des Nadelinneren und zum Purgen.
3
Waschport
4
Waschschläuche vom Auslass der Nadel-Waschpumpe zum Waschport
5
Nadel-Waschpumpe
6
Waschschläuche vom Degaser-Ausgang an der Pumpe zum Autosampler.
7
Ablaufschlauch des Nadel-Waschsystems