Das Skript zur Durchführung des Nullpunktabgleichs der Flusssensoren misst das Sensorsignal bei einem Fluss von Null und speichert das Ergebnis, damit das Flusssignal entsprechend korrigiert werden kann. Damit wird die Nullpunktverschiebung, die seit der Kalibrierung im Werk aufgetreten ist, ausgeglichen.
Abgleich nicht erforderlich
Ein Nullpunktabgleich der Flusssensoren muss nicht durchgeführt werden, wenn die Retentionszeiten stabil sind oder im erwarteten Bereich liegen. Führen Sie den Nullpunktabgleich der Flusssensoren in diesen Situationen nicht durch:
Während eine wissenschaftliche Studie oder Messreihe läuft.
Während einer Messreihe, in der vergleichbare Ergebnisse erwartet werden.
Sehr häufig, zum Beispiel, täglich.
Abgleich kann erforderlich sein
Im Hinblick auf genaue und vergleichbare Messergebnisse kann es in diesen Situationen erforderlich sein, einen Nullpunktabgleich der Flusssensoren durchzuführen:
Wenn die Retentionszeiten deutlich vom erwarteten Bereich abweichen (verschoben sind). Dies kann dazu führen, dass Peaks fehlen.
Wenn Retentionszeiten im Vergleich zu früheren Messungen stark variieren.
Der Nullpunktabgleich der Flusssensoren muss schätzungsweise einmal alle 1 bis 3 Monate durchgeführt werden, besonders bei Analysen < 2 µL/min.
Gehen Sie wie folgt vor
Beachten Sie Folgendes, ehe Sie beginnen:
Das System muss mindestens 5 Stunden eingeschaltet sein. Nur dann ist der Abgleich möglich.
Empfehlung: Führen Sie den Abgleich mit den Lösungsmitteln Ihrer Applikation durch.
Führen Sie für den Abgleich dieses Skript aus: C01 - Nullpunktabgleich des Pumpenflusssensors durchführen.
Planen Sie nach dem Abschluss des Abgleichs etwas Äquilibrierzeit für eine optimale Retentionszeitstabilität ein, zum Beispiel eine Blindprobe (blank run).