Da Undichtigkeiten ein potentielles Sicherheitsrisiko darstellen, sind die Pumpe und der Autosampler mit einem Leaksensor ausgestattet.
Die Leaksensoren im System überwachen die fluidischen Verbindungen auf Undichtigkeiten. Die Flüssigkeit sammelt sich in den Leckage-Wannen und wird zum Ablauf geleitet. Durch den Ablauf fließt die Flüssigkeit über das Drainagesystem in den Abfall.
Wenn ein Leaksensor auf eine Undichtigkeit anspricht, leuchtet die Statusanzeige des betreffenden Moduls rot und ein akustisches Signal ertönt.
Ist eine Undichtigkeit in der Pumpe nicht nach 3 Minuten behoben, stoppt der Pumpenfluss.