Tauschen Sie den Nadel-Waschschlauch zwischen den Auslass-Ports der Nadel-Waschpumpe und dem Waschport wie nachfolgend beschrieben.
Wann
Waschschlauch ist verstopft oder beschädigt
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
Frische Nadel-Waschflüssigkeit
Ersatz-Waschschlauch
Vorbereitungen
Bereiten Sie eine frische Nadel-Waschflüssigkeit vor.
Entleeren Sie das Waschsystem für das Waschen des Nadeläußeren:
- Schrauben Sie die Deckel der Behälter für die Nadelwaschflüssigkeit ab.
- Entfernen Sie die Waschschläuche (Beschriftung WWP und SWP) zusammen mit dem Deckel aus dem Behälter.
- Wenn Sie die Schläuche aus den Schlauchführungen entfernen, achten Sie darauf, nicht an den anderen Schläuchen in den Führungen zu ziehen.
- Führen Sie die Waschschläuche in einen Abfallbehälter, um die Schläuche zu entleeren.
Gehen Sie wie folgt vor
Stecken Sie die beiden Enden des Waschschlauchs von den Auslass-Ports der Nadel-Waschpumpe ab.
Entfernen Sie den Waschschlauch vom Einlass des Waschports.
Schließen Sie den Ersatz-Waschschlauch an die Auslass-Ports der Nadel-Waschpumpe und den Einlass des Waschports an.
Befüllen Sie die Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit mit frischer Nadel-Waschflüssigkeit und setzen Sie das Nadel-Waschsystem wieder in Betrieb. Einzelheiten finden Sie unter Füllen der Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit.