Tauschen Sie die beiden Schläuche zwischen den Behältern für Nadel-Waschflüssigkeit und den Einlass-Ports der Nadel-Waschpumpe im Autosampler wie nachfolgend beschrieben.
Wann
Waschschlauch ist verstopft oder beschädigt
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
Frische Nadel-Waschflüssigkeit
Ersatz-Waschschläuche mit Beschriftung SWP (rot) und WWP (grün)
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider (optional)
TIPP
Falls erforderlich, verwenden Sie einen Kapillarschneider, um die Schläuche auf die entsprechende Länge zuzuschneiden. Achten Sie auf einen rechtwinkligen Schnitt zur Längsseite der Leitung.
Vorbereitungen
Bereiten Sie eine frische Nadel-Waschflüssigkeit vor.
Entleeren Sie das Waschsystem für das Waschen des Nadeläußeren:
- Schrauben Sie die Deckel der Behälter für die Nadelwaschflüssigkeit ab.
- Entfernen Sie die Waschschläuche (Beschriftung WWP und SWP) zusammen mit dem Deckel aus dem Behälter.
- Wenn Sie die Schläuche aus den Schlauchführungen entfernen, achten Sie darauf, nicht an den anderen Schläuchen in den Führungen zu ziehen.
- Führen Sie die Waschschläuche in einen Abfallbehälter, um die Schläuche zu entleeren.
Gehen Sie wie folgt vor
Entfernen Sie die Schlauchführung von den Waschschläuchen.
Ziehen Sie die Schläuche aus den Deckeln der Behälter.
Stecken Sie die Waschschläuche von den Einlass-Ports an der Nadel-Waschpumpe ab.
Schließen Sie die Ersatz-Waschschläuche an die Einlass-Ports der Nadel-Waschpumpe an:
- Drücken Sie den steifen Schlauch in den Verbinder.
- Schieben Sie den Silikonschlauch über den Verbinder.
Führen Sie die Waschschläuche vom Autosampler durch die Schlauchführungen im Autosampler und allen Modulen, die sich über dem Autosampler im Systemturm befinden, zum Solvent Rack.
Führen Sie die Waschschläuche durch das Führungsloch im Solvent Rack und drücken Sie sie in eine oder mehrere Schlauchführungen.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
A | Führungsloch (Solvent Rack) |
1-4 | Schlauchführungen |
Führen Sie jeden Waschschlauch durch eine Schlauchführung.
Führen Sie jeden Waschschlauch durch eine Öffnung im Deckel eines der Behälter. Die Schlauchführung verhindert, dass der Lösungsmittelschlauch im Behälter verrutscht.
Verschließen Sie die Öffnungen in den Behälterdeckeln mit den Verschlusskappen.
Schieben Sie einen Filterhalter mit Adapter auf jeden Waschschlauch.
Befüllen Sie die Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit mit frischer Nadel-Waschflüssigkeit und setzen Sie das Nadel-Waschsystem wieder in Betrieb. Einzelheiten finden Sie unter Füllen der Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit.