Die Leistungsdaten des System-Controllers sind wie folgt spezifiziert:
Art | Spezifikation |
---|---|
E/A-Schnittstellen: | 1 LAN-Port 2 USB-Ports (deaktiviert) 4 System Interlink-Ports (2 sind deaktiviert) |
System-Interlink | 2 System Interlink-Ports (1 Paar, RJ45-8 Stecker) |