Die Leistungsdaten des Systems sind wie folgt spezifiziert:
Art | Spezifikation |
|---|---|
Kommunikation | Am Systemsockel befinden sich folgende Ports: 1 System Interlink-Port (RJ45‑8 Stecker) 1 VSC-Port (RJ‑12 Stecker) Informationen zu den Ports der Systemmodule finden Sie in den Abschnitten zur Leistungsspezifikation der einzelnen Systemmodule. |
Steuerung | Vanquish User Interface Tastatur mit Funktionstasten zur Ausführung bestimmter Funktionen direkt am Systemmodul. Das System kann mit einem Chromatographie-Datensystem gesteuert werden. Weitere Fragen beantwortet Ihnen gern die Thermo Fisher Scientific-Vertriebsorganisation. |
Materialien im Flussweg | Informationen zu den Materialien im Flussweg finden Sie in den Abschnitten zur Leistungsspezifikation der Pumpe, des Autosamplers und des Säulenthermostaten. |
Informationen zu Lösungsmitteln und Additiven | |
Biokompatibilität | Ja |
Sicherheitsmerkmale | Leakerkennung und sichere Leakbehandlung, Überdruckabschaltung |
Good Laboratory Practice (GLP) | Predictive Performance-Funktionen zur Planung von Wartungsarbeiten basierend auf den tatsächlichen Betriebs- und Nutzungsbedingungen der Systemmodule. Alle Systemparameter werden im Benachrichtigungsfenster protokolliert. |