Im Startfenster wird jedes Systemmodul durch einen Bereich mit einem spezifischen Symbol dargestellt, welches folgende Informationen enthält:
  • Funktionsparameter, zum Beispiel den Pumpendruck
  • Jeder Bereich hat am unteren Rand einen bunten Balken, der die LED-Leiste darstellt. Eine Beschreibung der LED-Leistenfarben finden Sie in LED-Statusleisten.
Abbildung: Systemmodul-Bereich (hier: Pumpe)