Die folgenden Symbole zeigen den Systemstatus an.
Symbol | Systemstatus |
|---|---|
OK | |
Fehler Ein oder mehrere Systemmodule haben einen Fehler ausgegeben und die LED-Leiste eines oder mehrerer Systemmodule leuchtet rot. Informationen zur Behebung des Fehlerzustands finden Sie unter System-Fehlersuche. |