Purging beschreibt das Spülen des Systems oder von Systemkomponenten für eine bestimmte Zeit mit einer höheren Flussrate. Erforderlich ist Purgen in verschiedenen Situationen und aus unterschiedlichen Gründen. Die Situation und der Grund bestimmen, welches Skript jeweils das beste ist. In den Tabellen finden Sie Informationen zu den häufigsten Situationen. Sie starten die Skripte vom Vanquish User Interface. Folgen Sie gegebenenfalls den Anweisungen des Skripts.
Während der Installation, vor dem Betrieb
Grund | Skript | Zusätzlicher Parameter |
|---|---|---|
Bei der Vorbereitung des Systems für den ersten Betrieb | A02 - Autostart | Keine |
Zum Neustart des Systems nach einer langfristigen Außerbetriebnahme | A02 - Autostart | Keine |
Während des Betriebs
Grund | Skript | Zusätzlicher Parameter |
|---|---|---|
Zum Austausch eines Lösungsmittelbehälters oder eines Behälters mit der Nadel-Waschflüssigkeit des Autosamplers, wenn der Behälter nicht mehr genug Flüssigkeit für die nächste Analyse enthält (gleicher Typ Flüssigkeit) | B01 - Flüssigkeiten/Lösungsmittel ändern | Wählen Sie das betroffene Lösungsmittel oder die Nadel-Waschflüssigkeit aus und wählen Sie Nur aktualisieren = An. |
Eine oder mehrere Lösungsmittelschläuche oder Schläuche für die Nadel-Waschflüssigkeit des Autosamplers waren leer | B01 - Flüssigkeiten/Lösungsmittel ändern | Wählen Sie das betroffene Lösungsmittel oder die Nadel-Waschflüssigkeit aus und wählen Sie Nur aktualisieren = Aus. |
Zur Umstellung auf einen anderen Typ Flüssigkeiten (Lösungsmittel oder Nadel-Waschflüssigkeit für den Autosampler), zum Beispiel bei Umstellung auf eine andere Analysenmethode | B01 - Flüssigkeiten/Lösungsmittel ändern | Wählen Sie das betroffene Lösungsmittel oder die Nadel-Waschflüssigkeit aus und wählen Sie Nur aktualisieren = Aus. |
Während der Wartung
Grund | Skript | Zusätzlicher Parameter |
|---|---|---|
Pumpenwartung: Zu Beginn einer Wartungsprozedur: Um schädliche Substanzen auszuspülen Am Ende einer Wartungsprozedur: Um Luftblasen zu entfernen, die sich gegebenenfalls durch die Wartungsprozedur im System befinden | C02 - Pumpe purgen | Was gepurgt werden soll = Gesamte Pumpe Intensität = Standard |
Autosamplerwartung: Um Luftblasen zu entfernen, die sich gegebenenfalls durch die Wartungsprozedur im System befinden | C04 - Sampler purgen | Was gepurgt werden soll = Gesamter Sampler Intensität = Intensiv |
Während der Fehlersuche
Warum | Skript |
|---|---|
Um Luftblasen zu entfernen, die sich gegebenenfalls im System befinden, und zum Beispiel zu Pulsation während des Betriebs, starkem Rauschen oder einer nicht-reproduzierbaren Analyse führen | Abhängig von der möglichen Ursache. Siehe System-Fehlersuche. |