1. Schalten Sie den System-Controller über den oberen Ein-/Ausschalter am Systemsockel ein. Nachdem der System-Controller gebootet hat, leuchtet die Status-LED.
  2. Schalten Sie das System über den unteren System-Ein-/Ausschalter am Systemsockel an.