Vorhandene Ein-/Ausschalter und Hauptnetzschalter
Die Abbildung zeigt die Ein-/Ausschaltelemente des Systems.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | System-Ein-/Ausschalter |
2 | Ein- und Ausschalter des System-Controllers |
3 | Hauptnetzschalter |
System-Ein-/Ausschalter
Für eine einfachere Bedienung können Sie den System-Ein-/Ausschalter zum gleichzeitigen Ein-/Ausschalten aller Systemmodule (mit Ausnahme des System-Controllers) verwenden, wenn die Hauptnetzschalter der Systemmodule eingeschaltet sind. Beachten Sie folgende Hinweise:
Status | Beschreibung |
|---|---|
Ein |
|
Aus |
|
Ein- und Ausschalter des System-Controllers
Der Ein-/Ausschalter des System-Controllers ist komplett unabhängig vom System-Ein-/Ausschalter. Wenn Sie den System-Controller einschalten, schaltet sich das Display automatisch ein. Nach einem Stromausfall schaltet sich der System-Controller selbständig wieder ein.
Um den System-Controller und das Display (wenn vorhanden) auszuschalten, schalten Sie den Ein-/Ausschalter des System-Controllers aus und warten Sie, bis die Status-LED (Light Emitting Diode) erlischt.