ACHTUNG
Partikel und Luftblasen können die Systemfunktionalität beeinträchtigen
Einige Komponenten im System sind nach der Lagerung oder bei Auslieferung mit Isopropanol gefüllt.
Wann
Vor dem ersten Gebrauch des Systems
Benötigte Mengen an Lösungsmitteln und Hinterspülflüssigkeit
Benötigte Flüssigkeit | Verbrauch während Ausführung des Skripts: A02 - Autostart | Verbrauch während der Analyse | Anforderungen an die Flüssigkeiten |
|---|---|---|---|
Lösungsmittel | Max. 10 mL je Lösungsmittelbehälter | Abhängig von der Flussrate | Wenn Sie das System oder eine Komponente zum ersten Mal in Betrieb nehmen: Verwenden Sie Lösungsmittel, die mit Isopropanol mischbar sind. Ist dies nicht der Fall, stellen Sie das Lösungsmittel schrittweise um. In allen anderen Fällen: Siehe Informationen zu Lösungsmitteln und Additiven. |
Hinterspülflüssigkeit | Max. 10 mL | Circa 250 mL für 14 Tage |
Benötigte Mengen an Nadel-Waschflüssigkeit
Verbrauch während Ausführung des Skripts: A02 - Autostart | Verbrauch während der Analyse | Anforderungen an die Flüssigkeiten | |
|---|---|---|---|
Max. 10 mL | Verbrauch pro Nadel-Waschflüssigkeitsbehälter und pro Injektion1 | ||
SWP | 500 µL | ||
WWP | 400 µL | ||
W | 250 µL | ||
1: Die Werte gelten für: 25-µL Probenschleife, Einstellungen im Chromatographie-Datensystem: direkte Injektion (Probenschleife in Bypass-Position), Standard-Wascheinstellungen. Anmerkung: Der Verbrauch hängt von folgenden Faktoren ab: Probenschleifenvolumen, Säulengröße, Waschdauer, Workflow und Waschgeschwindigkeit. Wenn Sie andere Einstellungen verwenden, können die Werte wesentlich höher liegen. | |||
Gehen Sie wie folgt vor
Überprüfen Sie den Füllstand aller Behälter, vor allem den im Behälter für die Nadel-Waschflüssigkeit. Stellen Sie sicher, dass die Mengen ausreichen für:
Skript A02 - Autostart (siehe Tabelle oben)
Erste Analyse (siehe Tabelle oben und addieren Sie den Verbrauch, der von der Flussrate Ihrer Anwendung abhängt).
Schließen Sie die Türen aller Module im Vanquish Neo-System, soweit noch nicht geschehen.
Um das Lösungsmittel A/B einzustellen, führen Sie das Skript aus: A01 - Typen der Pumpenlösungsmittel einstellen.
Führen Sie das Skript mit oder ohne Diagnosefunktion (Dichtigkeitstest) aus: A02 - Autostart.
Das Skript spült den Systemflusspfad bis zur Säulen-Einlasskapillare, testet den Systemrückdruck und führt optional einen Dichtigkeitstest durch.
Um den Trennsäulentyp einzustellen, führen Sie das Skript aus: A03 - Trennsäulentyp festlegen.
Um die Trennsäuleneigenschaften einzustellen, führen Sie das Skript aus: A04 - Trennsäulenspezifikationen festlegen.
Um die Säule zu konditionieren, führen Sie das Skript aus: B06 – Säule(n) konditionieren.