Testen Sie den Drainagepumpen-Schlauch auf Blockierungen und Undichtigkeit.
Wann
In regelmäßigen Abständen
Erforderliche Teile
Spritze (12 mL)
Vorbereitungen
Schalten Sie die Drainagepumpe aus.
Ziehen Sie die Spritze mit Luft auf.
Ziehen Sie den Ablaufschlauch und den L-Schlauchverbinder vom Peristaltikschlauch ab.
Führen Sie die Spritze in das offene Ende des Peristaltikschlauchs ein.
Damit die Luft die Drainage-Verschlauchung leicht passieren kann, drücken Sie den Hebel der Drainagepumpe nach oben und halten Sie ihn mit einer Hand in dieser Position.
Testen auf Blockierungen
Drücken Sie den Spritzenstößel, um Luft in den Schlauch zu spritzen.
Achten Sie darauf, ob ein Widerstand am Stößel vorhanden ist, wenn Sie den Spritzenstößel drücken:
Beobachtung | Schritte |
|---|---|
Widerstand ist vorhanden | Der Peristaltikschlauch ist möglicherweise blockiert. Entfernen Sie die Spritze und tauschen Sie den Peristaltikschlauch aus (siehe Tauschen des Drainagepumpen-Schlauchs). |
Es ist kein Widerstand vorhanden | Testen Sie den Schlauch auf Dichtigkeit. |
Testen auf Dichtigkeit
Ziehen Sie die Spritze mit Luft auf.
Ziehen Sie den Kondensationsschlauch und den L-Schlauchverbinder vom Peristaltikschlauch ab.
Halten Sie ein Ende des Peristaltikschlauchs mit einem Finger zu.
Drücken Sie den Spritzenstößel, um Luft in den Schlauch zu spritzen.
Achten Sie darauf, ob sich Druck aufbaut, wenn Sie den Spritzenstößel drücken:
Beobachtung | Schritte |
|---|---|
Es ist kein Druck vorhanden | Der Peristaltikschlauch ist möglicherweise undicht oder beschädigt. Entfernen Sie die Spritze und tauschen Sie den Peristaltikschlauch aus (siehe Tauschen des Drainagepumpen-Schlauchs). |
Druck ist vorhanden | Entfernen Sie die Spritze und schließen Sie die L-Schlauchverbinder, den Kondensationsschlauch und den Ablaufschlauch wieder an. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück. |