Verwenden Sie ausschließlich die hier beschriebenen Kappen für Probenfläschchen und Abdeckungen für Mikrotiterplatten.
Kappen und Septen für Probenfläschchen
Verwenden Sie nur talkumfreie ungefüllte Silikon/PTFE-basierte Septen. Talkum und Partikel aus Dichtungen können Probleme mit Rückdruck erzeugen oder das System verstopfen.
Beispiel für Kappen, die die Anforderungen erfüllen:
Thermo Scientific Schraubkappen und Septen mit rotem PTFE oder weißem Silikon
Verschlussmatten für Mikrotiterplatten
Verwenden Sie ungefüllte Silikon-Verschlussmatten.
Beispiel für Matten, die die Anforderungen erfüllen:
Thermo Scientific WebSealTM 96-Well unbeschichtete Mikrotiterplatten aus Kunststoff mit WebSeal Silikonmatten
Dichtungsbänder für Mikrotiterplatten
Verwenden Sie Dichtungsbänder bzw. Wiederversiegelungsbänder ohne Klebstoff im Kavitätenbereich. Klebstoff im Kavitätenbereich kann zu einer Kontamination der Injektionsnadel führen.
Beispiel für Bänder, die die Anforderungen erfüllen:
Thermo Scientific WebSeal 96-Well unbeschichtete Mikrotiterplatten aus Kunststoff mit WebSeal Dichtungsband mit 3 nicht-klebenden Schichten im Kavitätenbereich
Verwenden Sie keine Versiegelungen, bei denen die Gefahr besteht, dass Dichtungsmaterial durch die Probennadel ausgestochen wird. Zum Beispiel können Aluminiumteilchen aus Aluminium-Versiegelungsfolien ausgestochen werden und sich im Nadelsitz ablagern.