Wann
Alle sechs Monate als präventive Wartungsmaßnahme für die Drainagepumpe
Der Drainagepumpen-Schlauch ist blockiert (siehe Testen des Drainagepumpen-Schlauchs).
Der Drainagepumpen-Schlauch ist undicht oder beschädigt (siehe Testen des Drainagepumpen-Schlauchs).
Erforderliche Teile
Ersatz-Peristaltikschlauch für die Drainagepumpe
2 L-Schlauchverbinder für den Kondensationsschlauch und den Ablaufschlauch
Erforderliche Werkzeuge
Kapillarschneider (optional)
Vorbereitungen
Schalten Sie die Drainagepumpe aus.
Ziehen Sie den Ablaufschlauch und den Kondensationsschlauch von den Schlauchverbindern ab, die sich am Drainagepumpen-Schlauch (Peristaltikschlauch) befinden. Lassen Sie die Schlauchverbinder an den Peristaltikschlauch angesteckt.
Entpacken Sie den Ersatz-Peristaltikschlauch und die L-Schlauchverbinder.
Schließen Sie die L-Schlauchverbinder an beiden Enden des Ersatz-Peristaltikschlauchs an.
Gehen Sie wie folgt vor
Drücken Sie den Hebel der Drainagepumpe nach oben und halten Sie ihn mit einer Hand in dieser Position.
Wickeln Sie mit der anderen Hand den eingebauten Peristaltikschlauch vom Rotor der Drainagepumpe und entfernen Sie ihn von der Drainagepumpe. Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück.
Prüfen Sie, dass der Ersatz-Peristaltikschlauch die gleiche Länge wie der vorherige Schlauch hat. Schneiden Sie den Ersatz-Peristaltikschlauch falls erforderlich mit dem Kapillarschneider auf die Länge zu.
Drücken Sie den Ersatz-Peristaltikschlauch in die Schlauchhalterungen. Prüfen Sie, dass der Schlauch korrekt in die Schlauchhalterungen eingelegt ist.
Drücken Sie den Hebel der Drainagepumpe nach oben. Legen Sie den Ersatz-Peristaltikschlauch zwischen Hebel und Rotor der Drainagepumpe ein und um den Rotor herum.
Bewegen Sie den Hebel in die Ausgangsstellung zurück.
Schließen Sie den Ablaufschlauch und den Kondensationsschlauch an die Schlauchverbinder am Peristaltikschlauch an.
Schalten Sie die Drainagepumpe ein, um sie auf korrekte Funktionsfähigkeit zu prüfen.