Der Drehteller kann mit bis zu vier Probenhaltern und/oder Mikrotiterplatten bestückt werden.
Erforderliche Teile
Probenfläschchen, Probenhalter bzw. Mikrotiterplatten
Beachten Sie die Empfehlungen unter Empfehlungen zu Kappen und Verschlüssen von Probengefäßen.
Vorbereitungen
  1. Positionieren Sie die Fläschchen mit Ihren Proben im Probenhalter.
  2. Überprüfen Sie die eingestellte Temperatur für den Probenraum und passen Sie sie gegebenenfalls an. Siehe Thermostatisierung des Autosampler-Probenraums.
  3. Prüfen Sie die LED-Statusleiste am Autosampler. Öffnen Sie die Gerätetüren nicht, wenn die LED-Leiste blau leuchtet. Teile des Autosamplers sind in Bewegung.
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Drehen Sie das gewünschte Segment des Drehtellers nach vorn. Sie können den Drehteller folgendermaßen drehen:
    • Drücken Sie die Taste ROTATE auf der Tastatur. Dadurch wird der Drehteller gegen den Uhrzeigersinn zur nächsten Beladungsposition gedreht.
    • Drehen Sie den Drehteller manuell in die gewünschte Richtung.
    • Drehen Sie den Drehteller vom Vanquish Neo-ePanel im Chromatographie-Datensystem oder vom Autosampler-Bereich auf dem Startfenster im Vanquish User Interface aus.
  2. Stellen Sie einen Probenhalter oder eine Mikrotiterplatte in das ausgewählte Segment. Der Probenhalter bzw. die Mikrotiterplatte muss im Ausrichtungsrahmen des Segments sitzen und auf den Ausrichtungspunkten aufliegen.
  3. ACHTUNG
    Korrekte Ausrichtung von Probenhaltern
    Werden Probenhalter und Mikrotiterplatten falsch ausgerichtet, kann dies zu Beschädigungen am Autosampler oder zu falschen Ergebnissen führen.
    Stellen Sie Probenhalter und Mikrotiterplatten immer in richtiger Ausrichtung in den Drehteller, sodass sich Position A1 vorne links am Probenhalter bzw. der Platte befindet.
  4. A1
    Abbildung: Korrekte Ausrichtung im Drehteller (hier mit einem Probenhalter)
  5. Bestücken Sie die Zusatz-Fläschchenhalter, falls erforderlich.
  6. Drehen Sie den Drehteller zur nächsten Beladungsposition und beladen Sie den Drehteller wie gewünscht. Beladen Sie auf diese Weise alle weiteren Segmente nach Erfordernis.
  7. Schließen Sie die Autosamplertüren.
    Der Autosampler beginnt einen 'Inventory Scan' der Probenhalter und -gefäße im Probenraum.
Automatische Probenhalter-Format-Erkennung
Wenn Sie Probenhalter oder Mikrotiterplatten mit Barcode zur Vanquish-Probenhalter-Format-Erkennung verwenden, werden das Format und die Ausrichtung des Probenhalters bei der Bestandsprüfung automatisch erkannt.
Probenhalter-Format manuell setzen
Wenn Sie Probenhalter oder Mikrotiterplatten ohne speziellen Vanquish-Barcode verwenden, müssen Sie das Probenhalter-Format für jedes Segment auf dem Vanquish Neo-ePanel im Chromatographie-Datensystem einstellen.