Mit den Kabelhalterungen an der Systemrückseite können Sie Signalkabel ordentlich am System entlangführen. Die Pumpe und der optionale Säulenthermostat besitzen jeweils eine Kabelhalterung auf jeder Seite und der Autosampler zwei Kabelhalterungen auf jeder Seite. Das Bild zeigt, wo sich die Kabelhalterungen befinden.
Abbildung: Kabelhalterungen am System