Erforderliche Teile
Digitales I/O-Signalkabel
Pin | Beschreibung |
|---|---|
1 | 6-poliger Stecker, für die Verbindung zum Dig I/O-Port am System |
2 | 6 Adern, für die Verbindung mit einem externen Gerät, zum Beispiel, einem Massenspektrometer |
Gehen Sie wie folgt vor
Stecken Sie am Autosampler den 6-poligen Stecker des Kabels in den Port mit der Kennzeichnung Dig I/O 2.
Verbinden Sie die Adern für die Ausgangssignale (weiße Ader und braune Ader) mit den geeigneten Anschlüssen am Massenspektrometer.
Damit wird das Inject-Response-Signal automatisch übertragen.