Folgen Sie bei längeren Betriebsunterbrechungen, bei denen das System im Labor verbleibt, den folgenden Anweisungen.
Führen Sie das Skript aus: B05 - Außerbetriebnahme (langfristig) mit dem folgenden Parameter: Zu entfernendes Modul = Keines.
TIPP
Die Lösungsmittelschläuche müssen in der Regel nicht aus den Schlauchführungen entfernt werden (auch nicht, wenn der Moduleinschub getauscht wird). Wenn Sie jedoch die Lösungsmittelschläuche aus den Schlauchführungen in der Pumpe und allen Modulen oberhalb der Pumpe im Systemturm entfernen, achten Sie darauf, nicht an den anderen Schläuchen in den Führungen zu ziehen.
Leeren Sie die Lösungsmittelbehälter.
Schalten Sie das System über den System-Ein-/Ausschalter (unterer Schalter am Systemsockel) aus.
Schalten Sie den System-Controller über seinen Ein-/Ausschalter (oberer Schalter am Systemsockel) aus.
TIPP
Wenn der Autosampler ausgeschaltet wird, öffnet sich die linke Tür des Autosamplers automatisch, um eine ordnungsgemäße Belüftung des Probenraums zu ermöglichen. Die Tür lässt sich nicht schließen, solange der Autosampler ausgeschaltet ist.
Inbetriebnehmen des Systems nach der langfristigen Außerbetriebnahme
Füllen Sie die Lösungsmittelbehälter. Siehe Füllen der Lösungsmittelbehälter.
Schalten Sie das System ein. Siehe Einschalten des Systems nach der Installation.
Bereiten Sie das System für den Betrieb vor. Siehe Vorbereiten des Systems für den Betrieb.