Beachten Sie folgende Hinweise für das System, wenn Sie den Betrieb für kurze Zeit, zum Beispiel über Nacht, unterbrechen (kurzzeitige Außerbetriebnahme):
Vorbereitungen
Setzen Sie die Maximaltemperatur auf 40 °C, insofern Ihre Systemkonfiguration einen Säulenthermostaten enthält.
Gehen Sie wie folgt vor
Führen Sie das Skript aus und folgen Sie den Anweisungen: B05 - Außerbetriebnahme (kurzzeitig).
Inbetriebnehmen des Systems nach der kurzzeitigen Außerbetriebnahme
Gehen Sie wie folgt vor, bevor Sie den Betrieb wieder aufnehmen:
- Lassen Sie Pumpenfluss und Temperatur auf die Betriebsbedingungen zurück äquilibrieren.
- Spülen Sie den Autosampler mit schwacher Nadelwaschflüssigkeit. Führen Sie das Skript aus: B01 - Flüssigkeiten/Lösungsmittel ändern mit den Parametern Waschen des Nadelinneren, schwache Flüssigkeit und Nur aktualisieren = An.
Führen Sie das Skript aus: B02 - Säule(n) reinigen und äquilibrieren.