Wann
Nach Einschalten des Systems und nach dem Vorbereiten des Systems für die Inbetriebnahme
Nach einer kurzzeitigen Außerbetriebnahme
Nach Änderung der Flussrate
Nach Änderung der Temperatur-Einstellungen
Gehen Sie wie folgt vor
Die System-Äquilibrierung sollte Folgendes umfassen:
Heizen (oder Kühlen) aller temperaturgeregelten Geräte für eine bestimmte Zeit:
Äquilibrierungsschritte | Dauer |
---|---|
Heizen (oder Kühlen) aller temperaturgeregelten Geräte im System auf die Anfangstemperatur. Temperaturgeregelte Geräte können zum Beispiel sein:
| 5 Stunden, abhängig von den Temperaturunterschieden, die für die Anwendung benötigt werden |
Gehen Sie während des Heizens (oder Kühlens) abhängig von der Situation wie folgt vor:
Wenn Sie die zuvor installierte Säule verwenden: Um die Säule zu äquilibrieren, führen Sie das Skript aus: B02 - Säule(n) reinigen und äquilibrieren.
Wenn Sie eine neue, unbenutzte Säule installiert haben: Um neue Säulen zu konditionieren, führen Sie das Skript aus: B06 – Säule(n) konditionieren.
Beobachten Sie die Drift des Pumpendrucks und überprüfen Sie, dass die Drift 5-24 Stunden lang stabil in einem vernünftigen Bereich für die Anwendung, abhängig von der Retentionszeitgenauigkeit, die für die Anwendung benötigt wird.