Testen Sie regelmäßig, ob bei folgenden Flüssigkeitssystemen Undichtigkeiten im System vorhanden sind:
Flüssigkeit | Folgen Sie den Anweisungen in... |
---|---|
Lösungsmittel | Diesem Abschnitt |
Hinterspülflüssigkeit | |
Lösungsmittel und Nadel-Waschflüssigkeit von den Autosampler-Ventilen | |
Kondenswasser aus dem Autosampler |
Wann
Regelmäßig (als Bestandteil des Wartungszeitplans):
Nach dem Tauschen der Lösungsmittelbehälter
Nach dem Wechseln des Workflows
Ein Leaksensor hat eine Undichtigkeit erkannt.
Bei chromatographischen Problemen:
Peaks sind zu klein
Retentionszeitschwankungen
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
Ersatzteil, je nach Erfordernis
Tuch oder Papiertuch
Vorbereitungen
Wenn Sie Undichtigkeiten beseitigen, beachten Sie die Sicherheitshinweise und allgemeinen Regeln für Wartung und Service in Wartung und Service.
Gehen Sie wie folgt vor
Ist wie folgt abhängig:
Wann | Vorgehen |
---|---|
Test wird regelmäßig durchgeführt (als Bestandteil des Wartungszeitplans) | Führen Sie das Skript aus: D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = System). |
Test wird durchgeführt, weil
| 1. Führen Sie das Skript aus: D02 - Systemdichtigkeit testen (was getestet werden soll = System). 2. Führen Sie das Skript aus: E04 - Detaillierter Dichtigkeitstest (Pumpe). |
Prüfen Sie das Testergebnis. Wenn das Skript eine Undichtigkeit erkannt hat, beheben Sie sie, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.
Um zu prüfen, ob die Undichtigkeit komplett behoben wurde, führen Sie das Skript erneut aus und prüfen Sie anschließend das Ergebnis.