ACHTUNG
Flussverbindungen und Kapillaranschlüsse sind äußerst empfindlich gegen Verunreinigungen. Staub und Verschmutzungen können diese Anschlüsse verunreinigen.
Allgemeine Vorbereitungen
Führen Sie das Skript aus: B05 - Außerbetriebnahme (langfristig) mit dem folgenden Parameter: Zu entfernendes Modul = Gesamtes System.
Soweit noch nicht geschehen, sichern Sie die Nadeleinheit (siehe Sichern der Nadeleinheit).
Um besser an alle Systemkomponenten zu kommen, entsperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln. So können Sie den Systemsockel etwas auf dem Arbeitstisch verschieben. Siehe Entsperren des Systemsockels.
Schieben Sie den Systemturm in eine geeignete Position.
Nehmen Sie die Probenhalter und -gefäße aus dem Probenraum.
Lösungsmittel-System, Hinterspülung und Nadel-Waschsystem
TIPP
Die Lösungsmittelschläuche müssen in der Regel nicht aus den Schlauchführungen entfernt werden (auch nicht, wenn der Moduleinschub getauscht wird). Wenn Sie jedoch die Lösungsmittelschläuche aus den Schlauchführungen in der Pumpe und allen Modulen oberhalb der Pumpe im Systemturm entfernen, achten Sie darauf, nicht an den anderen Schläuchen in den Führungen zu ziehen.
Leeren Sie alle Flüssigkeitsbehälter.
Außerbetriebnahme
Schalten Sie alle Module über ihren Hauptnetzschalter aus. Das Drücken des System-Ein-/Ausschalters reicht nicht aus, um die Systemmodule vollständig auszuschalten.
TIPP
Wenn der Autosampler ausgeschaltet wird, öffnet sich die linke Tür des Autosamplers automatisch, um eine ordnungsgemäße Belüftung des Probenraums zu ermöglichen. Die Tür lässt sich nicht schließen, solange der Autosampler ausgeschaltet ist.
Ziehen Sie alle Netzstecker.
Entfernen Sie alle Signalkabel zu externen Geräten.
Reinigen
Wenn sich im Probenraum Kondenswasser gebildet hat oder dort Proben verschüttet wurden, reinigen und dekontaminieren Sie den Probenraum, bevor Sie fortfahren. Vergewissern Sie sich, dass der Autosampler ordnungsgemäß gereinigt und/oder dekontaminiert wurde.
Kontrollieren Sie die Leckage-Wannen auf Flüssigkeiten hin. Tritt Flüssigkeit aus, saugen Sie die Flüssigkeit mit einem Tuch auf.
Restliche Schritte
Ziehen Sie den Ablaufschlauch aus dem Abfallbehälter.
Bringen Sie die Tragegriffe an (siehe Anbringen der Tragegriffe), wenn nötig.
Transportieren Sie das System.
Inbetriebnehmen des Systems nach dem Transport
Entsichern Sie die Nadeleinheit (siehe Entsichern der Nadeleinheit).
Schließen Sie die Kabel an (siehe Anschließen der Kabel).
Schieben Sie den Systemturm zurück in Betriebsposition.
Sperren Sie den Systemsockel mit den Systemsockelschlüsseln (siehe Sperren des Systemsockels).
Füllen Sie die Behälter (siehe entsprechende Abschnitte).
Stellen Sie die Flussverbindungen her (siehe Anschließen der Flussverbindungen).
Schalten Sie das System ein (siehe Einschalten des Systems).
Bereiten Sie das System für den Betrieb vor (siehe Vorbereiten des Systems für den ersten Betrieb).