Wann
Beschädigung der Abfallleitung oder wenn diese blockiert ist
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
Flowmeter-Abfallleitung
Lösungsmittel, geeignet zum Ausspülen schädlicher Substanzen
Betroffene Teile
Nr. | Beschreibung |
---|---|
1 | Flowmeter-Abfallleitung |
2 | Detektoreinheit der Hinterspülung |
3 | Drainage-Ablauf |
4 | Einbauposition für die Detektoreinheit der Hinterspülung |
5 | Waste-Ablauf (in die Systemdrainage) |
6 | Nut in der Wand des Drainage-Ablaufs |
7 | Leaksensor |
Vorbereitungen
Spülen Sie schädliche Substanzen aus, indem Sie die Pumpe mit einem geeigneten Lösungsmittel purgen.
Für den leichteren Zugang zur Wand des Drainage-Ablaufs und zum Waste-Ablauf entfernen Sie die Detektoreinheit der Hinterspülung (Trichter und Detektor).
Entfernen der Detektoreinheit der Hinterspülung
Fassen Sie die Detektoreinheit Hinterspülung (Trichter und Detektor) am Trichter und ziehen Sie die Einheit nach oben. Der Detektor mit Schlauch und Kabel kann mit dem Trichter verbunden bleiben.
Nr. | Beschreibung |
---|---|
1 | Trichter, Hinterspüldetektor |
2 | Hinterspüldetektor |
3 | Detektorkabel |
4 | Hinterspülschlauch |
Gehen Sie wie folgt vor
Entfernen Sie die Abfallleitung am Port Purge Out am Flowmeter und am Waste-Ablauf.
Schließen Sie die neue Abfallleitung am Port Purge Out an.
Führen Sie die Leitung durch die Nut in der Wand des Drainage-Ablauf in den Waste-Ablauf.
Um einen falschen Leakalarm zu vermeiden, muss die Abfallleitung richtig im Waste-Ablauf sitzen. Ist das nicht der Fall, könnte sich Flüssigkeit im Drainage-Ablauf sammeln und den Leaksensor aktivieren.
Setzen Sie die Detektoreinheit der Hinterspülung wieder ein.