Wann
Beschädigung des Lösungsmittelschlauchs oder wenn dieser blockiert ist
Erforderliche Teile und zusätzliche Utensilien
  • Lösungsmittelschläuche vom Absperrventil zum Pumpenkopf
  • Lösungsmittel, geeignet zum Ausspülen schädlicher Substanzen
  • Lösungsmittel, geeignet für Ihre Anwendung
Vorbereitungen
  • Spülen Sie schädliche Substanzen aus, indem Sie die Pumpe mit einem geeigneten Lösungsmittel purgen.
Betroffene Teile
432ABAB12
Abbildung: Lösungsmittelschläuche von den Absperrventilen zu den Pumpenköpfen
Nr.
Beschreibung
1
Absperrventile, A und B
2
Pumpenköpfe, A und B
3
Lösungsmittelschlauch vom Absperrventil B zum Pumpenkopf B
4
Lösungsmittelschlauch vom Absperrventil A zum Pumpenkopf A
Gehen Sie wie folgt vor
  1. Entfernen Sie den Lösungsmittelschlauch am Absperrventil und am Pumpenkopf.
  2. Schließen Sie den neuen Lösungsmittelschlauch an.
  3. Purgen Sie die Pumpe mit dem Lösungsmittel Ihrer Anwendung.