Das Gewicht des Systems und der Systemmodule ist wie folgt spezifiziert:
Produkt | Gewicht | |
---|---|---|
System | Basiskonfiguration1: Circa 66 kg | Basiskonfiguration und Säulenthermostat: Circa 79 kg |
Pumpe | 24 kg | |
Autosampler | 26 kg | |
Säulenthermostat | Ohne Ventile: 10,7 kg; mit 2 Vanquish-Ventilen: 11,6 kg; mit 2 VICI-Ventilen: 13,1 kg | |
1: Zur Basiskonfiguration gehört der Systemsockel mit System Controller, Pumpe, Autosampler und das Display |