Die Emissionsschalldruckpegel sind wie folgt spezifiziert:
Produkt | Emissionsschalldruckpegel |
|---|---|
System |
< 75 dB(A), typisch < 55 dB(A) |
Pumpe | < 70 dB(A), typisch < 50 dB(A) |
Autosampler | < 70 dB(A), typisch < 50 dB(A) |
Säulenthermostat | < 42 dB(A), typisch < 40 dB(A) |