Die Abmessungen des Systems und der Systemmodule sind wie folgt spezifiziert:
Produkt | Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe) | |
|---|---|---|
System | Basiskonfiguration1: 74 x 45 x 65 cm | Basiskonfiguration und Säulenthermostat: 82 x 45 x 65 cm |
Pumpe | 19,2 x 42 x 62 cm | |
Autosampler | 29 x 42 x 62 cm | |
Säulenthermostat | Außenmaße | 15,9 x 42 x 62 cm |
Säulenraum | 7,8 x 34,3 x 3,7 cm | |
1: Zur Basiskonfiguration gehört der Systemsockel mit System-Controller, Pumpe, Autosampler und das Display | ||