Die Leistungsaufnahme ist wie folgt spezifiziert:
Produkt | Leistungsaufnahme |
|---|---|
Pumpe | 100 – 240 V AC, ± 10 %; 50/60 Hz, max. 525 W / 550 VA |
Autosampler | 100 – 240 V AC, ± 10 %; 50/60 Hz; max. 525 W / 550 VA |
Säulenthermostat | 100 – 240 V AC, ± 10 %; 50/60 Hz; max. 525 W / 550 VA |
System Controller | 100 – 240 VAC, ± 10 %; 50/60 Hz, max. 50 W / 150 VA |